Documenti
ENA388192188
Enamine
1-benzyl-1H-indol-6-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.29
Numero MDL:
Punto di fusione
143-144
Iupac Name
1-benzyl-1H-indol-6-amine
Inchi Code
1S/C15H14N2/c16-14-7-6-13-8-9-17(15(13)10-14)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11,16H2
InChI
UOQORHZEJBHZAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122338
Melting Point
143-144
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122338