Key Documents
ENA375227714
Enamine
2-tert-butyl-2-methyl-1,3-dioxane-4,6-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Punto di fusione
78-80
Iupac Name
2-tert-butyl-2-methyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-8(2,3)9(4)12-6(10)5-7(11)13-9/h5H2,1-4H3
InChI
COOZARBOMFFIFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114051
Melting Point
78-80
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114051