Documenti fondamentali
ENA372573623
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
85,30 €
250 MG
102,20 €
500 MG
134,70 €
1 G
159,40 €
2.5 G
297,20 €
5 G
510,40 €
10 G
906,90 €
SKU del venditore: EN300-114142-100MG
85,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
85,30 €
250 MG
102,20 €
500 MG
134,70 €
1 G
159,40 €
2.5 G
297,20 €
5 G
510,40 €
10 G
906,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-114142-100MG
85,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-14-8(13)5-3-2-4-6-7(5)12-9(10)11-6;/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12);1H
InChI
FRXGYDJGRCYDLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)