Documenti
ENA369383005
Enamine
1-cyclohexyl-3-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.25
Numero MDL:
Punto di fusione
95-96
Iupac Name
1-cyclohexyl-3-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI
XXLSBWLCDXNJAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103896
Melting Point
95-96
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103896