Documenti
ENA341295332
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.1
Numero MDL:
Punto di fusione
117-120
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h2H,1,3H2,(H,6,7)
InChI
NFTOEHBFQROATQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966
Melting Point
117-120
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966