Documenti fondamentali
ENA333557812
Enamine
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI
HKJVKIURQSVEQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)