Documenti fondamentali
ENA321765207
Enamine
ethyl 4-chloro-7-methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.68
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
92-93
Iupac Name
ethyl 4-chloro-7-methyl[1,8]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O2/c1-3-17-12(16)9-6-14-11-8(10(9)13)5-4-7(2)15-11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
HKTABMXYYNWMQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77527
Melting Point
92-93
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77527
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)