Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
ENA321763740
Enamine
1,3-diethyl 2-methanesulfonamidopropanedioate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.28
Numero MDL:
Punto di fusione
74-75
Iupac Name
diethyl 2-[(methylsulfonyl)amino]malonate
Inchi Code
1S/C8H15NO6S/c1-4-14-7(10)6(8(11)15-5-2)9-16(3,12)13/h6,9H,4-5H2,1-3H3
InChI
HSSFRIVDLKBXLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75600
Melting Point
74-75
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75600
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica