Documenti fondamentali
ENA295068433
Enamine
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
SKU del venditore: EN300-59654-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-59654-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11(13-8)14-10-4-2-9(6-12)3-5-10/h2-5,7H,1H3,(H,13,14)
InChI
FWESEHNUSFUSGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)