Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
ENA249414870
Enamine
ethyl 3-[(oxiran-2-yl)methoxy]benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
ethyl 3-(2-oxiranylmethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-14-12(13)9-4-3-5-10(6-9)15-7-11-8-16-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI
GJIYIHFVFHIIPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21640
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)