Documenti
ENA245485781
Enamine
1-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.32
Numero MDL:
Punto di fusione
130-132
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO4S/c1-17-11-2-4-12(5-3-11)18(15,16)13-8-6-10(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI
NZTXTKFAUBNPPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53216
Melting Point
130-132
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53216