Documenti fondamentali
ENA238713576
Enamine
ethyl N-(2-cyanophenyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Punto di fusione
101-105
Iupac Name
ethyl 2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
RJPYCQIROWUTHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Melting Point
101-105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)