Documenti fondamentali
ENA159843725
Enamine
4-{[2-(thiophen-2-yl)ethyl]sulfamoyl}benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
SKU del venditore: EN300-31345-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.38
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-31345-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-({[2-(2-thienyl)ethyl]amino}sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4S2/c15-13(16)10-3-5-12(6-4-10)20(17,18)14-8-7-11-2-1-9-19-11/h1-6,9,14H,7-8H2,(H,15,16)
InChI
YAGWDFOAVUUGTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31345
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31345
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)