Documenti
ENA053247240
Enamine
2-chloro-1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.07
Numero MDL:
Punto di fusione
89-90
Iupac Name
2-chloro-1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9-3-2-6(4-7(9)11)8(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI
MDRXXAAPROLVKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13169
Melting Point
89-90
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13169