Documenti
ENA024295844
Enamine
2-(tert-butylcarbamoyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
Numero MDL:
Punto di fusione
148-150
Iupac Name
2-[(tert-butylamino)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)13-10(14)8-6-4-5-7-9(8)11(15)16/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
XCLHANSFIVZGFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09808
Melting Point
148-150
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09808