ENA018110002
Enamine
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-06928-100MG
134,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-06928-100MG
134,70 €
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(5-10,6-2-3-6)11-7(12)4-9/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
InChI
MKSQURQXAPQYAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)