Documenti
ENA018106987
Enamine
2-[(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.21
Numero MDL:
Punto di fusione
184-188
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
InChI
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03466
Melting Point
184-188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03466