Documenti
COM448635571
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-N-(methoxymethyl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.14
Numero MDL:
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-N-(methoxymethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10BrN3O3S/c1-14-5-11(15(2,12)13)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI
MJPNUSBHYXBRPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1949