Documenti fondamentali
CIAH98ABF93F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
243C at 760 mmHg
Punto di fusione
-6--4 C
Iupac Name
4-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10-9/h2-6H,1H3
InChI
RPKWIZPGQZKQKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/14315-11-8.html
Boiling point
243C at 760 mmHg
Melting Point
-6--4 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022216.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)