Key Documents
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
ethanol solution
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Confezionamento
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C