880342P
Avanti
16:0-16:0(acrylate) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-[16-(acryloyloxy)palmitoyl]-sn-glycero-3-phosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880342P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCOC(C=C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3