880170P
Avanti
C8 PEG2000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880170P, powder
Sinonimo/i:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)2000]}
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880170P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880170P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC(OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O.C=C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3