Documenti fondamentali
860769P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H97NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
776.31
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860769P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H97NO4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-48(52)47(51-49(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)46-55-50(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h40,43,47-48,52H,4-39,41-42,44-46H2,1-3H3,(H,51,53)/b43-40+/t47-,48+/m0/s1
BRICAYBHSAQLME-ADZUIXFGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860769P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)