860075W
Avanti
C17:0 GD1a (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
C17:0 GD1a Ganglioside (d18:1/17:0, ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C