850480C
Avanti
16:0-18:0 (6-7BR) PC
1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(6,7-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (850480C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850480C
Concentrazione
10 mg/mL (850480C-10mg)
Tipo di lipide
omega FAs
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare large unilamellar liposomes for parallax analysis
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments
- to study the effect of bromination at different positions along the fatty acid chains
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3