Documenti fondamentali
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Sinonimo/i:
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
Scegli un formato
25 MG
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
215,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H83NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
782.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Concentrazione
10 mg/mL (850310C-25mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
headgroup modified lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains.[1] It is a pH-sensitive lipid.[2]
Azioni biochim/fisiol
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)