810284P
Avanti
TopFluor™ Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P, powder
Sinonimo/i:
1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810284P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)