791500X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
>99% (MS)
Sinonimo/i:
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (MS)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Componenti
- Chlorophyll (1 mg/mL)
- 18:1 TG/Triolein (1mg/mL)
- 14:1 DG (1 mg/mL)
- 14:1 CA (1 mg/mL)
- 14:1 PC (1 mg/mL)
- 14:1 PS (1 mg/mL)
- 14:1 PG (1 mg/mL)
- 14:1 PE (1 mg/mL)
- 14:1 PI (0.25 mg/mL)
- 19:0 Chol Ester (1 mg/mL)
- 18:1 SM (1 mg/mL)
- 18:1 Ceramide (1 mg/mL)
- 18:1 Lyso PC (1 mg/mL)
- 14:1 PA (1 mg/mL)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)