ATC311764637
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Thien-2-ylcyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(2-thienyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,10,11)
InChI
ZSEXSJBRGWJIBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00351
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)