Documenti fondamentali
ATC311764448
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(3-Nitro-2-pyridyl)thio]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.2
Numero MDL:
Iupac Name
[(3-nitro-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4S/c10-6(11)4-14-7-5(9(12)13)2-1-3-8-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI
WBPUHBNGHSAAGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA002274
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA002274
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)