Documenti fondamentali
ATEH93EDCCCA
AstaTech, Inc.
4-HYDROXY-5-METHYL-6-TRIFLUOROMETHYLPYRIMIDINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.11
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c1-3-4(6(7,8)9)10-2-11-5(3)12/h2H,1H3,(H,10,11,12)
InChI
SILVMDCMZCUWFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172803
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)