Documenti fondamentali
ATE458963619
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(1,8-NAPHTHYRIDIN-2-YL)PROPANOATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
ethyl 3-(1,8-naphthyridin-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-2-17-12(16)8-7-11-6-5-10-4-3-9-14-13(10)15-11/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3
InChI
UPYIYZSPMNLUPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66083
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)