Documenti fondamentali
AOBH3037673A
AOBChem
3-Bromo-2-(4-trifluoromethylphenyl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
364,96 €
500 MG
496,01 €
1 G
669,93 €
SKU del venditore: 34877-250MG
364,96 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
364,96 €
500 MG
496,01 €
1 G
669,93 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.09
Numero MDL:
SKU del venditore: 34877-250MG
364,96 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C12H7BrF3N/c13-10-2-1-7-17-11(10)8-3-5-9(6-4-8)12(14,15)16/h1-7H
InChI
YKZPUUXISHJDPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-4-trifluoromethylphenyl-pyridine.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34877.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)