Documenti fondamentali
AOB640096575
AOBChem
5-Ethoxy-2-methylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-ethoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-5-4-8(2)9(6-10)7-11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI
YQWRIQQXCVOGNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-methylbenzaldehyde.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27599.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)