AMBH9A1D3526
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Iupac Name
N,N-dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-13(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI
MLFFPCMQWLVVLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/329-17-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)