Documenti fondamentali
AMBH99DED5D3
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-5(7(13)14)6(12-3-4)8(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChI
CYWVURUPVFCNBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245915-92-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245915-92-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)