Documenti fondamentali
AMBH98C8E134
Ambeed, Inc.
Oxazole-4-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.1
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
InChI
BJKXXQQGEZGQSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885274-12-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885274-12-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)