Documenti fondamentali
AMBH97F04F1B
Ambeed, Inc.
2-Aminoquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-amino-6-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-9-4-2-6-5-7(10(13)14)1-3-8(6)12-9/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI
RGFNYRASTCKUCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)