Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
AMBH9614FC93
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.09
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO/c11-6-1-4-8(9(12)5-6)10(14)13-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,13,14)
InChI
CGOQTUADHAVJLX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)