AMBH95E07FAA
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-3-ethylbenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-bromo-3-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-8-7-9(5-6-10(8)12)11(13)14-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI
HTPOIEFIUZDIOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1822660-95-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)