Documenti fondamentali
AMBH95E07D4B
Ambeed, Inc.
ETHYL 2-OXO-1-PYRROLIDINEACETATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
InChI
AQZWKPDVWWJWRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Synonym
Ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)