Documenti fondamentali
AMBH6FD84598
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(10)6-11/h2-5,8,11H,6,10H2,1H3
InChI
XOHKELIJPISIBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)