Documenti fondamentali
AMBH324AB8B7
Ambeed, Inc.
N-(2,6-Dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-9-7(10)3-6(14-2)4-8(9)11/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
YMDULTGLSDMTFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)