Documenti fondamentali
AMBH303C62F1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.97
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-2-6(5-10)3-8(11)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI
CUDWOTQCLYYWOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)