Documenti fondamentali
AMBH303C55EC
Ambeed, Inc.
N-BOC-thiomorpholine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-4-5-16-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
VJGKMSGPYQNGGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134676-67-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/134676-67-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)