Documenti fondamentali
AMBH2D702761
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChI
QHLLEZOPZRBCOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)