Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
AMBH2D701D4C
Ambeed, Inc.
3-Oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
$25.30
250 MG
$40.25
1 G
$71.30
5 G
$305.90
SKU del venditore: A179798-100MG
$25.30
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
$25.30
250 MG
$40.25
1 G
$71.30
5 G
$305.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.1
Numero MDL:
SKU del venditore: A179798-100MG
$25.30
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydroxy-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4N2O3/c8-4-3(5(9)10)1-2-6-7-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI
AZNSKHLQNCKBHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
Synonym
3-Hydroxypyridazine-4-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)