Documenti fondamentali
AMBH2D6F0FC2
Ambeed, Inc.
Potassium trifluoro((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)borate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
potassium trifluoro[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H13BF3N2.K/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10;/h2-6H2,1H3;/q-1;+1
InChI
RPDOZRDOXQPQNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1015484-22-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1015484-22-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)