Z309257
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FR100/3S/11A
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Giunto
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR100/3S/11A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
110 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
- One vertical neck
- Two angled side necks