W530228
Canola oil
Certified organic (NOP)
Sinonimo/i:
Rapeseed oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Origine
Switzerland origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.473
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3